Learn More
D-Lysine hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | D-Lysine hydrochloride |
| CAS | 7274-88-6 |
| Molecular Formula | C6 H14 N2 O2 . Cl H |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | D-Lysine, hydrochloride (1:1) (ACI), D-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride, NSC 206291, D-Lysine Monohydrochloride, (2R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.NCCCC[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.649 |
| Formula Weight | 182.082 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?