Learn More
D-Psicose, 98%, ACROS Organics™
Merk:  Acros Organics 456270010
Overige gegevens : CAS : 551-68-8 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15355068
  • € 282.80 / 1 gram
Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
551-68-8
MFCD00083478
White
Powder
D-Psicose
C6H12O6
180.16
Specificatie
D-Psicose
Powder
C6H12O6
180.16
White
D-Allulose, D-ribo-2-Hexulose
551-68-8
98%
109.0°C
MFCD00083478
1g
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in acetone
Video's