Learn More
Alfa Aesar™ D-Serine benzyl ester hydrochloride, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63678.03
Overige gegevens : CAS : 151651-44-4 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400499
  • € 39.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
D-Serine benzyl ester hydrochloride
231.68
H-D-Ser-OBzl.HCl; (R)-Benzyl 2-amino-3-hydroxypropionate hydrochloride
151651-44-4
MFCD00191017
Specificatie
D-Serine benzyl ester hydrochloride
Solid
231.68
H-D-Ser-OBzl.HCl; (R)-Benzyl 2-amino-3-hydroxypropionate hydrochloride
1g
151651-44-4
95%
MFCD00191017
169° to 174°C