Learn More
Dact2 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-76955UV
Codice prodotto. 18488763
  • € 618.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Dact2 Polyclonal antibody specifically detects Dact2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dact2
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 350
bA503C24.7, C6orf116, chromosome 6 open reading frame 116, dapper homolog 2, dapper homolog 2, antagonist of beta-catenin, dapper homolog 2, antagonist of beta-catenin (xenopus), dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 2 (Xenopus laevis), DAPPER2, DPR2, FLJ31232, MGC133141, MGC133142, RP11-503C24.7
Antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human DACT2. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of Dact2. Amino Acid Squence: GDWRPRSVDETT
0.1 mL
Signal Transduction
168002
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato