Learn More
Dantoin MDMH, TRC
Codice prodotto. 30349927
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30349927 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30349927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD18504050G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Dantoin MDMH
CAS 116-25-6
Molecular Formula C6H10N2O3
Quantity 50 g
Synonym 1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methylol-5,5-dimethylhydantoin, N-Methylol 5,5-dimethyl hydantoin
InChI Formula InChI=1S/C6H10N2O3/c1-6(2)4(10)7-5(11)8(6)3-9/h9H,3H2,1-2H3,(H,7,10,11)
SMILES CC1(C)N(CO)C(=O)NC1=O
IUPAC Name 1-(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 158.16
Formula Weight 158.0691
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.