Learn More
DAP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 500.00
Specifications
Antigen DAP3
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18472831
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-88568-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18229486
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-88568
0.1 mL
€ 500.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
DAP3 Polyclonal specifically detects DAP3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
DAP3
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Rat
bMRP-10, DAP-3Death-associated protein 3, death associated protein 3, DKFZp686G12159,28S ribosomal protein S29, mitochondrial, FLJ12817, MGC126058, MGC126059, mitochondrial 28S ribosomal protein S29, MRP-S29Ionizing radiation resistance conferring protein, MRPS29S29mt
DAP3
IgG
Affinity Purified
Specificity of human DAP3 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
7818
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GSPLGEVVEQGITRVRNATDAVGIVLKELKRQSSLGMFHLLVAVDGINALWGRTTLKREDKSPIAPEELALVHNLRKMMKNDWHGGAIVSALSQTGSLFKPRKAYLPQELLGKEGFDALDPFIPILVSNYNPKEF
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt