Learn More
DAP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98784-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18684915
  • € 216.00 / 50µL
Description
DAP3 Polyclonal antibody specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DAP3
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 4-8 μL/mg of lysate
bMRP-10, DAP-3Death-associated protein 3, death associated protein 3, DKFZp686G12159,28S ribosomal protein S29, mitochondrial, FLJ12817, MGC126058, MGC126059, mitochondrial 28S ribosomal protein S29, MRP-S29Ionizing radiation resistance conferring protein, MRPS29S29mt
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human DAP3.
50 μg
Apoptosis, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
7818
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.