Description
DBC1/p30 Polyclonal antibody specifically detects DBC1/p30 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | DBC1/p30 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | DBC.1, DBC1deleted in breast cancer 1, DBC-1p30 DBC protein, Deleted in breast cancer gene 1 protein, KIAA1967, NET35, p30 DBC, p30DBC |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 654-923 of human DBC1/p30 (NP_066997.3).,, Sequence:, LLRDDGEEEFAGAKLEDSEVRSVASNQSEMEFSSLQDMPKELDPSAVLPLDCLLAFVFFDANWCGYLHRRDLERILLTLGIRLSAEQAKQLVSRVVTQNICQYRSLQYSRQEGLDGGLPEEVLFGNLDLLPPPGKSTKPGAAPTEHKALVSHNGSLINVGSLLQRAEQQDSGRLYLENKIHTLELKLEESHNRFSATEVTNKTLAAEMQELRVRLAEAEETARTAERQKSQLQRLLQELRRRLTPLQLEIQRVVEKADSWVEKEEPAPSN |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?