Learn More
DC8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99483-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18633686
  • € 326.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
DC8 Polyclonal antibody specifically detects DC8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
DC8
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1500-1:50000
C1orf48, chromosome 1 open reading frame 48, DC8, DKFZP566O1646, kinetochore-associated protein NSL1 homolog, MIS14, NSL1, MIND kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae)
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human DC8.
100 μg
DNA Repair
25936
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.