Learn More
DCDC2B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-94179
 View more versions of this product
Product Code. 18008836
  • € 624.00 / 0.10mL
Description
DCDC2B Polyclonal specifically detects DCDC2B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DCDC2B
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
doublecortin domain containing 2B, doublecortin domain-containing protein 2B
Rabbit
Affinity Purified
RUO
149069
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
DCDC2B
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VVYRNGDPFFPGSQLVVTQRRFPTMEAFLCEVTSAVQAPLAVRALYTPCHGHPVTNLADLKNRGQYVAAGFERFHK
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only