missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DCP1B Monoclonal Antibody (OTI1G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA809930S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DCP1B Monoclonal antibody specifically detects DCP1B in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| DCP1B | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8IZD4 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 196513 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1G4 | |
| Unconjugated | |
| DCP1B | |
| B930050E02Rik; DCP1; DCP1 decapping enzyme homolog b; DCP1 decapping enzyme homolog B (S. cerevisiae); Dcp1b; decapping enzyme hDcp1b; decapping mRNA 1B; hDcp1b; mRNA-decapping enzyme 1B; RGD1562214 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 167-473 of human DCP1B produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering