Learn More
DDB2 Monoclonal Antibody (OTI2E12), TrueMAB™, OriGene
Description
DDB2 Monoclonal antibody specifically detects DDB2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | DDB2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2E12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | FOXO1 |
| Gene Accession No. | Q12778 |
| Gene Alias | 2610043A19Rik; damage specific DNA binding protein 2; damage-specific DNA binding protein 2, 48kDa; damage-specific DNA-binding protein 2; DDB p48 subunit; DDB2; DDBb; DNA damage-binding protein 2; UV-damaged DNA-binding protein 2; UV-DDB 2; UV-DDB2; xeroderma pigmentosum group E protein; XPE |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?