Learn More
DDIT3 Monoclonal Antibody (OTI4G2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA802206S
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17590733
  • € 242.00 / 30µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
DDIT3 Monoclonal antibody specifically detects DDIT3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
DDIT3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9NWU1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
54995
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI4G2
Unconjugated
OXSM
C/EBP homologous protein; C/EBP homoologous protein 10; C/EBP zeta; C/EBP-homologous protein; C/EBP-homologous protein 10; CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein; CEBPZ; CHOP; CHOP10; CHOP-10; Ddit3; DDIT-3; ddit3.L; DNA damage inducible transcript 3; DNA damage inducible transcript 3 L homeolog; DNA damage-inducible transcript 3 protein; DNA-damage inducible transcript 3; DNA-damage-inducible transcript 3; GADD153; growth arrest and DNA damage-inducible; growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153; Growth arrest and DNA-damage-inducible protein GADD153; MGC4154; transcription factor GADD153; Xchop; XELAEV_18013440mg
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 78-343 of human OXSM produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt