Learn More
DDX19A Monoclonal Antibody (OTI3C12), TrueMAB™, OriGene
Description
ATP-dependent RNA helicase involved in mRNA export from the nucleus.
Spécification
Spécification
| Antigen | DDX19A |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI3C12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | DDX19A |
| Gene Accession No. | Q9NUU7 |
| Gene Alias | DDX19-DDX19L, DDX19L |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?