Learn More
Descripción
DDX24 Polyclonal specifically detects DDX24 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | DDX24 |
| Applications | Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 750 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ATP-dependent RNA helicase DDX24, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 24, DEAD box protein 24, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 24, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, S. cerevisiae CHL1-like helicase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 325 and 375 of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 24 using the numbering given in entry NP_065147.1 (GeneID 57062). |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?