missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DDX26B Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98078C
This item is not returnable.
View return policy
Description
DDX26B Polyclonal specifically detects DDX26B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
| DDX26B | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 26B | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DDX26B fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 203522 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto