missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DDX4 Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifikationer
| Antigen | DDX4 |
|---|---|
| Clone | OTI2H9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17508254
|
Origene Technologies
TA813383S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17588244
|
Origene Technologies
TA813383 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
DDX4 Monoclonal antibody specifically detects DDX4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| DDX4 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| ATP-dependent RNA helicase DDX4; AV206478; Cvh; Ddx4; D-E-A-D (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 4; DEAD (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 4; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4; DEAD box polypeptide 4; DEAD box protein 4; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4; DEAD-box helicase 4; MGC111074; Mvh; mvh / m'vasa; probable ATP-dependent RNA helicase DDX4; putative ATP-dependent RNA helicase DDX4; RVLG; VASA; Vasa homolog; vasa-like gene protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-400 of human DDX4 (NP_077726) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| DDX4 |
| OTI2H9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q61496, Q64060, Q9NQI0 | |
| 13206, 310090, 54514 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel