Learn More
DDX43 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  Novus Biologicals NBP1-85419
 View more versions of this product
Product Code. 18291327
  • € 572.00 / 0.10mL
Description
DDX43 Polyclonal specifically detects DDX43 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DDX43
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Cancer/testis antigen 13, CT13DEAD-box protein 43, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 43, DEAD box protein 43, DKFZp434H2114, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, HAGEDEAD box protein HAGE, Helical antigen, probable ATP-dependent RNA helicase DDX43
Rabbit
Affinity Purified
RUO
55510
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
DDX43
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GIDTAFQPSVGKDGSTDNNVVAGDRPLIDWDQIREEGLKWQKTKWADLPPIKKNFYKESTATSAMSKVEADSWR
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only