Learn More
DDX56 Monoclonal Antibody (OTI5C1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA802817S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17511563
  • € 242.00 / 30µL
Description
DDX56 Monoclonal antibody specifically detects DDX56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
DDX56
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9NY93
Mouse
Affinity chromatography
RUO
54606
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI5C1
Unconjugated
DDX56
2600001H07Rik; 61-kd nucleolar helicase; ATP-dependent 61 kDa nucleolar RNA helicase; D11Ertd619e; DDX21; DDX26; DDX56; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 56; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 56; DEAD box protein 21; DEAD box protein 56; DEAD-box helicase 56; DEAD-box RNA helicase; NOH61; nucleolar helicase of 61 kDa; nucleolar RNA helicase homolog; probable ATP-dependent RNA helicase DDX56; putative nucleolar RNA helicase; RH-II/Gu; RNA helicase II/Gu
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 323-547 of human DDX56 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt