Description
Improve test precision, accuracy, reliability, and cost per analysis with the low-cost, disposable DECACELL™ cuvettes.
Cuvettes for faster, more cost-effective analyses
- Reduce sample and reagent consumption with low-volume, 2—240 μL cuvettes
- Improve throughput by minimizing the need for cleaning
- Minimize carryover and cross contamination
- Reduce waste generation
- Achieve lower cost per analysis
Specifications
Specifications
| Type | Cuvette |
| Description | DECACELL™ Cuvettes |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| Capacity (Metric) | 2 to 240 μL |
| Quantity | One box of 540 cuvettes with 10 cells each |
| For Use With (Equipment) | Thermo Scientific™ Gallery™ and Gallery™ Plus Discrete Analyzers |
| For Use With (Application) | Automated Wet Chemical Analysis |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?