Learn More
Decamethonium Iodide, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Decamethonium Iodide |
| CAS | 1420-40-2 |
| Analyte or Component Names | Decamethonium Iodide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H38 N2 . 2 I |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,10-Decanediaminium, N1,N1,N1,N10,N10,N10-hexamethyl-, iodide (1:2), 1,10-Decanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, diiodide (9CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl- iodide] (6CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl-, diiodide (8CI), Decamethylenebis(trimethylammonium) iodide (6CI), Decamethionium iodide, Decamethonium diiodide, Decamethonium iodide, Decamethylenebis(trimethylammonium) diiodide, Eulissin A, Eulixine, Procuran |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H38N2.2HI/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | [I-].[I-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?