Description
Decorin Monoclonal antibody specifically detects Decorin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | Decorin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | DCN/8760R |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulation | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B |
| Host Species | Rabbit |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?