Description
Decorin Monoclonal antibody specifically detects Decorin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | Decorin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | DCN/8760R |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulation | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B |
| Host Species | Rabbit |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?