Learn More
Decyl decanoate, 98%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 457115000
Overige gegevens : CAS : 1654-86-0 Gewicht : 0.42950kg
Aantal 500mL
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15545946
  • € 242.20 / 500 ml
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1654-86-0
312.538
decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
decyl decanoate
C20H40O2
XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
74247
CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Specificatie
Decyl decanoate
Authentic
174.0°C (2.0 mmHg)
1654-86-0
CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
312.538
312.54
0.8590g/mL
0.859
500mL
C20H40O2
decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
decyl decanoate
74247
98%
Video's