Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000/5000 Dedicated Platforms with Clamps
Use these dedicated platforms with Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000 and 5000 Shakers.
Merk:  Thermo Scientific™ 3599-9
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10003263
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Beschrijving
Beschrijving
  • Clamps come installed to provide maximum capacity
Specificatie
Specificatie
MaxQ 3000 and MaxQ 5000 Shakers Only
45.7cm
Erlenmeyer Flask
76cm
12
MaxQ™ 3000 and MaxQ™ 5000 Shakers Only