Läs mer
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers on Large Roll
Produktkod. 17849457
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Blue
Brown
Green
Lavender
Lemon
Mint
Orange
Pink
Red
Silver
Yellow
Dimensions (LxW):
22 x 15 mm
25.4 x 12.7 mm
31.8 x 22.2 mm
38.1 x 19.1 mm
76.2 x 25.4 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 4000
Pack of 5000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17849457
missing translation for 'mfr': GA International FJT9C31YE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Specifikationer
Adhesive Type Permanent
Color Yellow
Finish Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 1 Label
Quantity 1000/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -112°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +110°C
Dimensions (LxW) 31.8 x 22.2 mm
Length (English) 0.88 in.
Length (Metric) 22.2 mm
Width (English) 1.25 in.
Width (Metric) 31.8 mm
Diameter (English) 3 in.
Diameter (Metric) 76.2 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.