Description
DEGS1 Monoclonal antibody specifically detects DEGS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | DEGS1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S03-5D2 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gene Alias | Cell migration-inducing gene 15 protein, Degenerative spermatocyte homolog 1, degenerative spermatocyte homolog 1, lipid desaturase (Drosophila), degenerative spermatocyte homolog, lipid desaturase (Drosophila), DEGS, Des-1, DES1degenerative spermatocyte homolog, lipid desaturase, EC 1.14, FADS7, membrane fatty acid (lipid) desaturase, Membrane lipid desaturase, MGC5079, migration-inducing gene 15 protein, MLDdihydroceramide desaturase, sphingolipid delta 4 desaturase, sphingolipid delta(4)-desaturase DES1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide of human DEGS1 (Uniprot # O15121) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?