Learn More
Dehydrocostus Lactone, MedChemExpress
Product Code. 16459028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Product Code. 16459028
Brand: Medchem Express HYN0591
MedChemExpress Dehydrocostus Lactone is a major sesquiterpene lactone isolated from the roots of Saussurea lappa.
Dehydrocostus Lactone is a major sesquiterpene lactone isolated from the roots of Saussurea lappa.
Specifications
Chemical Name or Material Dehydrocostus Lactone
CAS 477-43-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H18O2
Quantity 10 mg
Synonym (-)-Dehydrocostus lactone Epiligulyl oxide
Solubility Information DMSO : 250 mg/mL (1085.54 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 15 mg/mL (65.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@]([C@@]1([H])C(CC[C@@]21[H])=C)([H])[C@@]3([H])CCC2=C)C3=C
Molecular Weight (g/mol) 230.3
Formula Weight 230.3
Percent Purity 98.61%
Grade Research
Physical Form Crystals
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less
Research purposes only
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt