Learn More
Invitrogen™ Denosumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA558762
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30283631
  • € 1204.00 / 1mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Denosumab is a novel, fully human IgG2 monoclonal antibody specific to receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL), suppresses bone resorption markers in patients with a variety of metastatic tumors and is being investigated in multiple clinical trials for the prevention and treatment of bone metastases. Chemically, it consists of 2 heavy and 2 light chains. Each light chain consists of 215 amino acids. Each heavy chain consists of 448 amino acids with 4 intramolecular disulfides. FDA approved on June 1, 2010.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Denosumab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
AMG162; Prolia
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato