Learn More
Deoxyribonuclease I like 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92613-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18630952
  • € 463.00 / 0.10mL
Description
Deoxyribonuclease I like 1 Polyclonal antibody specifically detects Deoxyribonuclease I like 1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Deoxyribonuclease I like 1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
deoxyribonuclease I-like 1muscle-specific, DNase I-like 1, DNase X, DNASEX, DNL1LEC 3.1.21.-, EC 3.1.21, EC 3.1.21.1, Muscle-specific DNase I-like
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-302 of human DNASE1L1 (NP_006721.1). MHYPTALLFLILANGAQAFRICAFNAQRLTLAKVAREQVMDTLVRILARCDIMVLQEVVDSSGSAIPLLLRELNRFDGSGPYSTLSSPQLGRSTYMETYVYFYRSHKTQVLSSYVYNDEDDVFAREPFVAQFSLPSNVLPSLVLVPLHTTPKAVEKELNALYDVFLEVSQHWQSKDVILLGDFNADCASLTKKRLDKLELRTEPGFHWVIADGEDTTVRASTHCTYDRVVLHGERCRSLLHTAAAFDFPTSFQLTEEEALNISDHYPVEVELKLSQAHSVQPLSLTVLLLLSLLSPQLCPAA
0.1 mL
Primary
Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
1774
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt