Learn More
Desmethyl Erlotinib hydrochloride, MedChemExpress
Description
Desmethyl Erlotinib hydrochloride (OSI-420) is an active metabolite of Erlotinib. Erlotinib is a potent EGFR tyrosin kinase inhibitor.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Desmethyl Erlotinib hydrochloride |
| CAS | 183320-51-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H22ClN3O4 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | OSI-420CP-373420 hydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (120.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OCCOC1=CC2=C(N=CN=C2NC3=CC=CC(C#C)=C3)C=C1OCCOC.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.87 |
| Show More |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?