Learn More
Tryptophanyl tRNA synthetase Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32186G
Product Code. 18607109
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
Tryptophanyl tRNA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Tryptophanyl tRNA synthetase in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Tryptophanyl tRNA synthetase
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
EC 6.1.1, EC 6.1.1.2, GAMMA-2, hWRS, IFI53, IFP53trpRS, Interferon-induced protein 53, TrpRS, tryptophan tRNA ligase 1, cytoplasmic, Tryptophan--tRNA ligase, tryptophanyl-tRNA synthetase, tryptophanyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, WRS
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 421 to 471 of human Tryptophanyl-tRNA Synthetase using the numbering given in entry NP_004175.2 (GeneID 7453).
0.1 mL
Cell Cycle and Replication
7453
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 488
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado