Learn More
Desmoglein-3 Antibody (6G2C11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 196.00 - € 575.00
Specifications
Antigen Desmoglein-3
Clone 6G2C11
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18017615
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-37259
0.1 mL
€ 575.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18625785
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-37259-0.025ml
0.025 mL
€ 196.00
0.03mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Desmoglein-3 Monoclonal specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Specifications
Specifications
Desmoglein-3
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Unconjugated
RUO
Human
Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
DSG3
IgG1
Affinity Purified
6G2C11
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready
Monoclonal
Mouse
Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
PBS with 0.05% Sodium Azide
1830
Purified recombinant fragment of human DSG3 (AA: 55-159) expressed in E. Coli.
Primary
107.5 kDa
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt