missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmoglein-3 Antibody (rDSG3/8611), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-24060CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Desmoglein-3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA | |
| Recombinant fragment (around aa300-500) of human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction | |
| 1830 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rDSG3/8611 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu