Learn More
Desoxyquinocetone, TRC
Product Code. 30133341
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30133341 1 g 1g
30010305 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2969901G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80109-63-3
Molecular Formula C18H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 274.32
Synonym 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-2-propen-1-one;
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C(=O)/C=C/C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C18H14N2O/c1-13-18(20-16-10-6-5-9-15(16)19-13)17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14/h2-12H,1H3/b12-11+
Formula Weight 274.1106
Chemical Name or Material Desoxyquinocetone
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.