Learn More
DHDH Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99195UV
Product Code. 18554502
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
DHDH Polyclonal antibody specifically detects DHDH in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DHDH
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
27294
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
DyLight 350
3-deoxyglucosone reductase, dihydrodiol dehydrogenase (dimeric), Dimeric dihydrodiol dehydrogenase, D-xylose 1-dehydrogenase, D-xylose-NADP dehydrogenase, EC 1.1.1.179,2DD, EC 1.3.1.20, Hum2DD, trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human DHDH
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt