Learn More
Alfa Aesar™ Dibenzothiophene-4-carboxaldehyde, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64515.06
Overige gegevens : CAS : 23985-81-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401769
  • € 206.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Dibenzothiophene-4-carboxaldehyde
23985-81-1
MFCD00961967
1567946
Specificatie
Dibenzothiophene-4-carboxaldehyde
23985-81-1
98%
5g
Air Sensitive
1567946
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C(=CC=C3)C=O
641359
212.27
Powder
Pale yellow
C13H8OS
MFCD00961967
XESZAOMRYLSHOM-UHFFFAOYSA-N
212.266