missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlorisone acetate, MedChemExpress

Código de producto. 16458698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
50mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458698

Marca: Medchem Express HYB1383

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dichlorisone acetate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid used as an anti-inflammatory agent.

Dichlorisone acetate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid used as an anti-inflammatory agent.

Especificaciones

Chemical Name or Material Dichlorisone acetate
CAS 79-61-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H28Cl2O5
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 4.35 mg/mL (9.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](Cl)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 455.37
Formula Weight 455.37
Percent Purity 99.77%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado