Learn More
Dicoumarol, MedChemExpress
Product Code. 16479116
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16479116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16479116 Supplier Medchem Express Supplier No. HYN0645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Spezifikation
Chemical Name or Material Dicoumarol
CAS 66-76-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H12O6
Quantity 100 mg
Synonym Dicumarol
Solubility Information H2O : 25 mg/mL (74.34 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.67 mg/mL (10.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)=C(O)C4=CC=CC=C4O1
Molecular Weight (g/mol) 336.29
Formula Weight 336.29
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.