Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 27°C |
| Color | Colorless |
| pH | 11 |
| Boiling Point | 268°C |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 2.5 L |
| Formula Weight | 105.14g/mol |
| Vapor Pressure | 2 hPa 10 |
| Physical Form | Solid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethanolamine
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- H318-Causes serious eye damage.
- H315-Causes skin irritation.
- H373-May cause damage to organs.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P362-Take off contaminated clothing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?