Learn More
Diethyl 5-(2-chloroacetamido)-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15428845
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15428845 250 mg 250mg
15418845 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15428845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34228.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146381-87-5
Molecular Formula C13H16ClNO5S
Molecular Weight (g/mol) 333.78
MDL Number MFCD00414318
InChI Key AOFYGAIXNQKIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 5-chloroacetyl amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-diethyl 5-2-chloroacetamido-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 5-2-chloroacetamido-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 5-chloroacetyl amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, diethyl 5-2-chloroacetyl amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, diethyl 5-2-chloroacetyl amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-thiophenedicarboxylicacid,5-2-chloroacetyl amino-3-methyl-,2,4-diethyl ester, 3-methyl-5-chloroacetyl amino thiophene-2,4-dicarboxylic acid diethyl ester, ethyl 2-2-chloroacetylamino-5-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene-3-carboxyla te
PubChem CID 739580
IUPAC Name diethyl 5-[(2-chloroacetyl)amino]-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C(=O)OCC)=C(NC(=O)CCl)S1
Spezifikation
Melting Point 164°C to 169°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 333.79
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material Diethyl 5-(2-chloroacetamido)-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.