Learn More
Diflunisal, MedChemExpress
Product Code. 16417466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16417466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16417466 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18342
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Diflunisal (MK-647) is a salicylate derivative with nonsteroidal anti-inflammatory and uricosuric properties, which is used alone as an analgesic and in rheumatoid arthritis patients. The mechanism of action of diflunisal is as a Cyclooxygenase (COX) Inhibitor.
Diflunisal (MK-647) is a salicylate derivative with nonsteroidal anti-inflammatory and uricosuric properties, which is used alone as an analgesic and in rheumatoid arthritis patients. The mechanism of action of diflunisal is as a Cyclooxygenase (COX) Inhibitor.
Spezifikation
Chemical Name or Material Diflunisal
CAS 22494-42-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H8F2O3
Quantity 100 mg
Synonym MK-647
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (199.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(F)C=C2F)=CC=C1O)O
Molecular Weight (g/mol) 250.2
Formula Weight 250.2
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.