Learn More
Descrizione
- Fisherbrand digital incubators feature set-once digital temperature control for easy, precise operation with no external thermometers or manual fine-tuning required.
- After setting the temperature, the incubator heats or cools immediately cooling models only with real-time chamber temperature displayed on the large LED panel.
- With a footprint of 33.5 x 37 cm, the Fisherbrand mini incubators feature large internal chambers capable of storing flasks and bottles up to 2 L. Included are two adjustable shelves and an internal outlet for powering equipment.
- Digital temperature control
- Personal size, 33.5 x 37 cm footprint 20 L
- Accepts bottles and flasks up to 2 L
- Available with cooling
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.5° |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 20 L |
| Chamber Material | ABS Plastic |
| Convection Type | Mechanical |
| Material | ABS Plastic |
| No. of Places | 1 |
| No. of Shelves | 2 |
| Plug Type | EU |
| Relative Humidity | 80% |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?