Learn More
Dihydroergocristine methanesulfonate, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15443379
Click to view available options
Quantity:
200 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
200mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15443379
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J60638.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
5-HT receptor antagonist; partial agonist at adrenergic and dopaminergic receptors
5-HT receptor antagonist; partial agonist at adrenergic and dopaminergic receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 24730-10-7
Molecular Formula C36H45N5O8S
Molecular Weight (g/mol) 707.843
MDL Number MFCD00153792
InChI Key SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N
Synonym dihydroergocristine mesylate, dihydroergocristinmesilat, unii-ds7cl18uam, dihydroergocristine mesilate, 9,10-dihydroergocristine methanesulfonate, ds7cl18uam, dihydroergocristine methanesulfonate, dihydroergocristine methanesulfonate salt, 5'alpha-benzyl-9,10alpha-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione monomethanesulphonate, diertine tn
PubChem CID 444034
ChEBI CHEBI:31490
SMILES CC(C)C1(C(=O)N2C(C(=O)N3CCCC3C2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CC6C(CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Color White
Quantity 1 g
Merck Index 14,3653
Formula Weight 707.8
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Dihydroergocristine methanesulfonate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado