Learn More
Dihydroergotoxine mesylate, MedChemExpress
Description
Dihydroergotoxine mesylate is a complex of closely related alkaloid salts
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Dihydroergotoxine mesylate |
| CAS | 8067-24-1 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C123H156N20O23S |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Ergoloid mesylates |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (43.20 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (0.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1C[C@H](C(N[C@@]2(C)C(N([C@@H](CC(C)C)C(N3[C@@]4([H])CCC3)=O)[C@@]4(O)O2)=O)=O)CC([C@@]1([H])C5)C6=CC=CC7=C6C5=CN7.CN8C[C@H](C(N[C@@]9(C)C(N([C@@H](C(C)C)C(N%10[C@@]%11([H])CCC%10)=O)[C@@]%11(O)O9)=O)=O)CC([C@@]8([H])C%12)C%13=CC=CC%14=C%13C%12=CN%14.CN%15C[C@H](C(N[C@@]%16(C)C(N([C@@H]([C@H](CC)C)C(N%17[C@@]%18([H])CCC%17)=O)[C@@]%18(O)O%16)=O)=O)CC([C@@]%15([H])C%19)C%20=CC=CC%21=C%20C%19=CN%21.CN%22C[C@H](C(N[C@@]%23(C)C(N([C@@H](CC%24=CC=CC=C%24)C(N%25[C@@]%26([H])CCC%25)=O)[C@@]%26(O)O%23)=O)=O)CC([C@@]%22([H])C%27)C%28=CC=CC%29=C%28C%27=CN%29.CS(O)(=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 2314.74 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?