Learn More
Alfa Aesar™ Diisobutylaluminum hydride, 25% w/w in hexane
Reducing agent
Merk:  Alfa Aesar™ 042588.AK
Overige gegevens : CAS : 1191-15-7 Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Aantal 250mL
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401827
  • € 89.80 / 250 ml
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1191-15-7
MFCD00008928
DIBAL-H
Specificatie
Diisobutylaluminum hydride
1191-15-7
0.701g/mL
Air & Moisture Sensitive
MFCD00008928
DIBAL-H
Liquid
25% w/w in hexane
250mL
Colorless
[(CH3)2CHCH2]2AlH
UN3399
142.22