missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Diisopropylamine dichloroacetate, 95%

Merk:  Alfa Aesar™ H61341.06

Overige gegevens : CAS : 660-27-5 Gewicht : 0.00500kg

Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15447868

  • € 526.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

660-27-5
230.129
ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
12617
CC(C)NC(C)C.C(C(=O)O)(Cl)Cl
C8H17Cl2NO2
MFCD00868288
diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
2,2-dichloroacetic acid;N-propan-2-ylpropan-2-amine

Specificatie

Diisopropylamine dichloroacetate
5g
C8H17Cl2NO2
MFCD00868288
ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dichloroacetic acid;N-propan-2-ylpropan-2-amine
12617
Crystalline Powder
White
660-27-5
[(CH3)2CH]2NH·Cl2CHCO2H
diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
CC(C)NC(C)C.C(C(=O)O)(Cl)Cl
230.129
230.13
95%
Video's
SDS