Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™
Product Code. 15298483
Click to view available options
Volume (Metric):
50 μL
100 μL
250 μL
Unit Size:
Each
Product Code. 15298483
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 006232
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™ has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Diluter/Dispenser Syringe for Hamilton Microlab 500
Specifications
Description 60mm stroke, 6-32 UNC thread in plunger button
Includes Plunger stop
Length (Metric) 60 mm
Product Type Hamilton MicroLab 500™ Instrument Syringes
Volume (Metric) 250 μL
Connection Type Luer Lock
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato