Learn More
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Rabbit anti-Human, Rat, Clone: 1Q5F6, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 190.00 - € 496.00
Specifications
Antigen Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1
Clone 1Q5F6
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18396796
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-16444-20UL
20 μg
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
18326144
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-16444-100UL
100 μg
€ 496.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Monoclonal antibody specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1
Western Blot 1:500 - 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 186-285 of human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 (O94760). IAIGSSESAQKALKIMQQMSDHRYDKLTVPDDIAANCIYLNIPNKGHVLLHRTPEEYPESAKVYEKLKDHMLIPVSMSELEKVDGLLTCCSVLINKKVDS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
1Q5F6
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
23576
IgG
Affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.