Learn More
Dinitrodurene, 97%, Acros Organics™
Merk: Acros Organics 117000010
Overige gegevens : CAS : 5465-13-4 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Aantal | 1g |
---|
Chemische identificatiekenmerken
5465-13-4 | |
224.22 | |
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+% | |
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene |
C10H12N2O4 | |
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N | |
79593 | |
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C |
Specificatie
Dinitrodurene | |
Glass Bottle | |
1g | |
96% min. (GC) | |
(CH3)4C6(NO2)2 | |
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+% | |
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C | |
224.22 | |
224.22 |
Authentic | |
208.0°C to 213.0°C | |
5465-13-4 | |
C10H12N2O4 | |
05,433 | |
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene | |
79593 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
- Dinitrodurene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.